Calcio estearato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid calcium salt
39423.A1 39423.A7
39423.A1EA 60.8 EUR
39423.A1 39423.A7
Calcio estearato
Calcio estearato
CAS No.: 1592-23-0 Molecular Formula: Ca[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 607.04 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 179-180° MDL No.: MFCD00036390
Waterproofing and release agent, stabilizer for PVC, lubricant, conditioning agent
Formula: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03 g/mol
Pto. de fusión: 179…180 °C
Densidad: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036390
Núm. CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Índice Merck: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM