Magnesio estearato (3,8 - 5,0% Mg)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
240760010 240760250 240760050
ACRO240760010EA 53.4 EUR
ACRO240760010 ACRO240760250 ACRO240760050
Magnesio estearato (3,8 - 5,0% Mg)
Magnesio estearato
Formula: C₃₆H₇₀MgO₄
Pto. de fusión: 130…140 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036391
Núm. CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Índice Merck: 13,05714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 3.8 to 5.0 % (Mg) On dried substance
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
GC ≥90.0 % rel. content of stearic and palmitic acid
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 %
Cadmium (Cd) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm