Magnesio estearato
Proveedor: Thermo Scientific
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 85.2 EUR
A16244.0B A16244.30
Magnesio estearato
Magnesio estearato
Formula: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591,25 g/mol
Número MDL: MFCD00036391
Núm. CAS: 557-04-0