Calcio propionato 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Calcio propionato, Dipropionato de calcio
403900010 403900050 403900251
ACRO403900010EA 67 EUR
ACRO403900010 ACRO403900050 ACRO403900251
Calcio propionato 98+%
Propionato de calcio
Formula: (CH₃CH₂COO)₂Ca
MW: 186,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036137
Núm. CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Índice Merck: 13,01703
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (105°C, 2 Hrs)
pH 6.9 to 9.0 (10 % solution)
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)