Calcium propionate hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14994.0E A14994.36
A14994.0EEA 99.7 EUR
A14994.0E A14994.36
Calcium propionate hydrate 97%
Calcium propionate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 4075-81-4 Molecular Formula: (CH3CH2COO)2Ca.xH2O Formula Weight: 186.22(anhy) Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1698 MDL No.: MFCD00167354
Formula: (CH₃CH₂COO)₂Ca·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167354
Núm. CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Índice Merck: 14,1698