Acetato de talio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
420770250
420771000
420775000
ACRO420770250EA
172
EUR
ACRO420770250
ACRO420771000
ACRO420775000
Acetato de talio 99%
Acetato de talio
Formula:
C₂H₃O₂Tl MW: 263.43 g/mol Pto. Ebullición: 1457 Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013045 Núm. CAS: 563-68-8 EINECS: 209-257-5 UN: 1707 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,09392 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...