Amonio acetato ≥99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
431311-250G 431311-50G
431311-250GEA 470 EUR
431311-250G 431311-50G
Amonio acetato ≥99.99% (trace metals basis)
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 113 °C
Densidad: 1,170 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay Min. 97.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.7 - 7.3
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %