Amonio formiato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Formic acid ammonium salt
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 78.9 EUR
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Amonio formiato 97%
Amonio formiato
Formula: HCO₂NH₄
Pto. de fusión: 115…120 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013103
Núm. CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Índice Merck: 13,00525
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %