Amonio formiato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
401150010 401152500 401150050
ACRO401150010EA 84.1 EUR
ACRO401150010 ACRO401152500 ACRO401150050
Amonio formiato 99%
Ammonium formate
Formula: HCO₂NH₄
Pto. de fusión: 115…120 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013103
Núm. CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Índice Merck: 13,00525
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %