Amonio formiato 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Formic acid ammonium salt
14517.18
14517.30
14517.18EA
66.3
EUR
14517.18
14517.30
Amonio formiato 98
Amonio formiato
Purity: 98%
CAS No.: 540-69-2
Molecular Formula: CH5NO2
Formula Weight: 63.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.28
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: ca 116°
Beilstein Reference: 3625095
Merck Reference: 14,523
MDL No.: MFCD00013103
Formula:
HCO₂NH₄ MW: 63.06 g/mol Pto. de fusión: ∼116 °C Densidad: 1.28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013103 Núm. CAS: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Índice Merck: 13,00525 |