Amonio formiato, (max. 3% H₂O) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Formic acid ammonium salt
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 69.8 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Amonio formiato, (max. 3% H₂O) 97%
Amonio formiato
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Formula: HCO₂NH₄
Pto. de fusión: ∼116 °C
Densidad: 1,28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013103
Núm. CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Índice Merck: 14,523