Amonio formiato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
70221-100G-F 70221-25G-F
70221-100G-FEA 392 EUR
70221-100G-F 70221-25G-F
Amonio formiato, Supelco®
Amonio formiato
Formula: HCO₂NH₄
Pto. de fusión: 119…121 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013103
Núm. CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Índice Merck: 13,00525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6624d7371e0dbb4d2a675f6211caf050977b7a&vid=c400f3c8a2a85a24a5d388a2dcd7dc61f129690a&prid=web&clid=SAPDAM