Triacetato de antimonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Antimony acetate, Anitmony (III) acetate, Triacetoxystibine, Antimony(III) acetate, Antimony triacetate, Acetic acid antimony (III) salt
87657.22
87657.36
87657.09
87657.A3
87657.22EA
53
EUR
87657.22
87657.36
87657.09
87657.A3
Triacetato de antimonio ≥97%
Triacetato de antimonio
Purity: 97%
CAS No.: 6923-52-0
Molecular Formula: Sb(OOCCH3)3
Formula Weight: 298.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014974
Formula:
(H₃CCOO)₃Sb MW: 298.89 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014974 Núm. CAS: 6923-52-0 EINECS: 230-043-2 UN: 1549 ADR: 6.1 III |