N-Lauroilsarcosinato de sodio, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
0719-1KGEA
380
EUR
0719-1KG
0719-500G
N-Lauroilsarcosinato de sodio, grado reactivo
N-Lauroilsarcosinato de sodio
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulfates or sulfonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
- Very fine white crystalline powder
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa MW: 293.38 g/mol Pto. de fusión: 45…47 °C Pto. de inflamación: >150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042728 Núm. CAS: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,04379 |
|
Resultados test especificaciones
pH (10%, Water) @25 °C | 7.5 – 8.5 |
Purity | >92.0 % |
Sodium Laurate | ≤ 4.0 % |