Cobre (II) acetato, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobre
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 192 EUR
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Cobre (II) acetato, anhidro 99%, puro
Cobre (II) acetato
Formula: CuCH₃CO₂
MW: 181,64 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008690
Núm. CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %