Cobre (II) acetato, anhidro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de cobre
19417.14
19417.22
19417.36
19417.14EA
119
EUR
19417.14
19417.22
19417.36
Cobre (II) acetato, anhidro
Cobre (II) acetato
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formula:
CuCH₃CO₂ MW: 181.64 g/mol Pto. Ebullición: 240 Pto. de fusión: 115 Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008690 Núm. CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2624 |