Cobre (II) acetato, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de cobre
B23615.14
B23615.22
B23615.36
B23615.99
B23615.14EA
76.2
EUR
B23615.14
B23615.22
B23615.36
B23615.99
Cobre (II) acetato, anhidro 98%
Cobre (II) acetato
Purity: 98%
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: C4H6CuO4
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formula:
CuCH₃CO₂ MW: 181,64 g/mol Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 115 °C Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008690 Núm. CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2624 |