Plata (I) acetato 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 251 EUR
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Plata (I) acetato 99%, puro
Plata (I) acetato
Formula: C₂H₃AgO₂
MW: 166,91 g/mol
Pto. de fusión: 2000 °C
Densidad: 3,25 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012446
Núm. CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,08648
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %