Plata (I) acetato, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
11660.14
11660.22
11660.A1
11660.14EA
170
EUR
11660.14
11660.22
11660.A1
Plata (I) acetato, anhidro 99%
Plata (I) acetato
Purity: 99%
CAS No.: 563-63-3
Molecular Formula: C2H3AgO2
Formula Weight: 166.92
Physical Form: Crystalline
Density: 3.26
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature
Merck Reference: 14,8505
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012446
Formula:
C₂H₃AgO₂ MW: 166,91 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,26 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012446 Núm. CAS: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8505 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)