Plata (I) acetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 103 EUR
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Plata (I) acetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Plata (I) acetato
Formula: C₂H₃AgO₂
Pto. de fusión: 2000 °C
Densidad: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012446
Núm. CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08648
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)