Mercurio (II) acetato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio acetato, Acetato mercúrico, Diacetato de mercurio
175021000 175025000 175020025 175020050
ACRO175021000EA 84.9 EUR
ACRO175021000 ACRO175025000 ACRO175020025 ACRO175020050
Mercurio (II) acetato 98%
Mercurio (II) acetato
Formula: (H₃CCOO)₂Hg
MW: 318.68 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012165
Núm. CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05898
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤8000 ppm