Mercurio (II) acetato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio acetato, Acetato mercúrico, Diacetato de mercurio
255650050 255651000 255650010
ACRO255650050EA 47.8 EUR
ACRO255650050 ACRO255651000 ACRO255650010
Mercurio (II) acetato 99+%
Mercurio (II) acetato
Formula: (H₃CCOO)₂Hg
MW: 318.68 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012165
Núm. CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05898
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.02 % (substances not reducible with formic acid)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤4000 ppm