Mercurio (II) acetato ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercurio acetato, Acetato mercúrico, Diacetato de mercurio
12273.18
12273.30
12273.18EA
50.4
EUR
12273.18
12273.30
Mercurio (II) acetato ≥98.0% ACS
Mercurio (II) acetato
Purity: 98.0% min
CAS No.: 1600-27-7
Molecular Formula: C4H6HgO4
Formula Weight: 318.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.28
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 3563831
Merck Reference: 14,5873
UN No.: 1629
MDL No.: MFCD00012165
Formula:
(H₃CCOO)₂Hg MW: 318.68 g/mol Pto. de fusión: 179…182 °C Densidad: 3.28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012165 Núm. CAS: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,5873 |