Cinc acetato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
370080250
370081000
ACRO370080250EA
134
EUR
ACRO370080250
ACRO370081000
Cinc acetato 99%, puro
Cinc acetato
Formula:
C₄H₆O₄Zn Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 83…86 °C Densidad: 1,735 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012454 Núm. CAS: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,10256 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |