Cinc acetato, anhidro ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
35792.09
35792.18
35792.09EA
82.9
EUR
35792.09
35792.18
Cinc acetato, anhidro ≥99.98% (metals basis)
Cinc acetato
Purity: 99.98%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Physical Form: Granular
Density: 1.84
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Formula:
C₄H₆O₄Zn MW: 183.48 g/mol Pto. Ebullición: 908 Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Densidad: 1.84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012454 Núm. CAS: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,10128 |