Cinc estearato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 40.8 EUR
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
Cinc estearato
Cinc estearato
Formula: C₃₆H₇₀O₄Zn
Pto. de fusión: 118…128 °C
Densidad: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013031
Núm. CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Índice Merck: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)