Cinc estearato (12,5 - 14% ZnO)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
33238.A1EA 61.3 EUR
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
Cinc estearato (12,5 - 14% ZnO)
Cinc estearato
CAS No.: 557-05-1 Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 632.48 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00013031
Formula: C₃₆H₇₀O₄Zn
MW: 632.34 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C
Densidad: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 276
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013031
Núm. CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Índice Merck: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM