Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
389140050
389140250
389141000
ACRO389140050EA
36.2
EUR
ACRO389140050
ACRO389140250
ACRO389141000
Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Manganeso (II) acetato
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013039 Núm. CAS: 638-38-0 EINECS: 211-334-3 Índice Merck: 12,05763 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |