Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
B23708.0B B23708.18 B23708.30
B23708.0BEA 477 EUR
B23708.0B B23708.18 B23708.30
Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Manganeso (II) acetato
Purity: 98+% CAS No.: 638-38-0 Molecular Formula: C4H6MnO4 Formula Weight: 173.03 Merck Reference: 14,5724 MDL No.: MFCD00013039
Formula: (H₃CCOO)₂Mn
MW: 173,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013039
Núm. CAS: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Índice Merck: 14,5724