Cobalto (II) acetato, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23218.18
B23218.30
B23218.18EA
71.9
EUR
B23218.18
B23218.30
Cobalto (II) acetato, anhidro 98+%
Cobalto (II) acetato
Purity: 98+%
CAS No.: 71-48-7
Molecular Formula: C4H6CoO4
Formula Weight: 177.02
Odour: Odourless
Melting Point: 298° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008689
Formula:
C₄H₆CoO₄ Pto. de fusión: 298 °C (desc.) Densidad: 1,7755 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008689 Núm. CAS: 71-48-7 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2433 |