Ácido 4-aminobutírico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido γ-aminobutírico, GABA
103280250 103281000 103285000 103280025
ACRO103280250EA 26.7 EUR
ACRO103280250 ACRO103281000 ACRO103285000 ACRO103280025
Ácido 4-aminobutírico 99+%
Ácido 4-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 197…204 °C (desc.)
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Índice Merck: 13,00429
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm