Ácido 4-aminobutírico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
A11016.0E A11016.22 A11016.36
A11016.0EEA 706 EUR
A11016.0E A11016.22 A11016.36
Ácido 4-aminobutírico 97%
4-Aminobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 56-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 906818 Merck Reference: 14,430 MDL No.: MFCD00008226
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Índice Merck: 14,430