Ácido 4-aminobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido γ-aminobutírico, GABA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 58.7 EUR
8.00302.0100 8.00302.9025
Ácido 4-aminobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 202 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Índice Merck: 13,00429
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol