Ácido 5-aminovalérico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-5-Ava-OH, 5-Aminopentanoic acid
153910050 153910250
ACRO153910050EA 57.3 EUR
ACRO153910050 ACRO153910250
Ácido 5-aminovalérico 97%
Ácido 5-aminovalérico
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…161 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008232
Núm. CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %