Ácido 6-aminocaproico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 6-aminohexanoico, H-Eahx-OH
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 92.8 EUR
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
Ácido 6-aminocaproico 99+%
Ácido 6-aminocaproico
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…209 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008238
Núm. CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Índice Merck: 13,00431
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %