Ácido 6-aminocaproico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
A14719.0EEA
439
EUR
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
Ácido 6-aminocaproico 99%
Ácido 6-aminocaproico
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 210…212 °C Pto. de inflamación: 207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008238 Núm. CAS: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Índice Merck: 14,432 |