Ácido 6-aminocaproico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005
8.00145.0250
8.00145.1000
8.00145.5000
8.00145.9010
8.00145.0005EA
25.8
EUR
8.00145.0005
8.00145.0250
8.00145.1000
8.00145.5000
8.00145.9010
Ácido 6-aminocaproico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 6-aminocaproico
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 127 °C Pto. de inflamación: 207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008238 Núm. CAS: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Índice Merck: 13,00431 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 800 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 131.17 g/mol |
Flash Point | 207 - 209 °C |
pH | 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |