Glicina ≥98.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43497.22
43497.A5
43497.36
43497.22EA
36.2
EUR
43497.22
43497.A5
43497.36
Glicina ≥98.5% ACS
Glicina
Purity: 98.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: NH2CH2CO2H
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Crystalline
Density: 1.595
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formula:
NH₂CH₂COOH Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Densidad: 1,595 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008131 Núm. CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Índice Merck: 14,4491 |