Glicina, ≥99% grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
0167-1KGEA 290 EUR
0167-1KG 0167-10KG 0167-5KG 0167-12KG 0167-50KG
Glicina, ≥99% grado biotecnología
Glycine
Formula: NH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Índice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@260 nm (1M solution) ≤0.1
Abs.@280 nm (1M solution) ≤0.1
Chloride ≤0.01%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 5.9 - 6.4
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass
Sulphate ≤0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) One Spot