Glicina ≥99.0%, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
M103-1KGEA 96.4 EUR
M103-1KG M103-5KG
Glicina ≥99.0%, grado proteómico
Glycine
Formula: NH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Índice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.10
Chloride 0.01%
DNase NONE
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Loss on Drying 0.2%
pH (5 %, Water) @25 °C 5.9 – 6.4
Protease NONE
Purity 99.0%
RNase NONE
Solubility (10%, water) PASS
Sulphate 0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) ONE SPOT