Glicina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
H-Gly-OH
101194MEA
57.3
EUR
101194M
101196X
10119CU
10119FA
Glicina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Glicina
Formula:
NH₂CH₂COOH Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 83 °C Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008131 Núm. CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Índice Merck: 13,04504 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99,5 % |
IR Spectrum | Passes test |
pH (20°C; 5 %) | 5.9 - 6.3 |
Residuo de ignición (SO4) | Max. 0.05 % |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Ninhydrin-positive substances | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 70 ppm |
NH₄ (Amonio) | Max. 0.02 % |
SO₄(Sulfato) | Max. 25 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |