Glicina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos:
H-Gly-OH
3570-1
3570-500
3570-1EA
120
EUR
3570-1
3570-500
Glicina, Millipore®
Glicina
Formula:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Pto. Ebullición: 181 Pto. de fusión: 83 Densidad: 1.64 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008131 Núm. CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Índice Merck: 13,04504 |