Glicina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: H-Gly-OH
24403.298EA 171 EUR
24403.298 24403.367 24403.460
Glicina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Índice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %