D-Metionina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
227210050 227210250 227211000
ACRO227210050EA 50.6 EUR
ACRO227210050 ACRO227210250 ACRO227211000
D-Metionina 99+%
D-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002622
Núm. CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Índice Merck: 13,06004