D-Metionina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D(+)-Metionina, (R)-(+)-Metionina, H-D-Met-OH
B21213.06 B21213.14 B21213.22
B21213.06EA 31.6 EUR
B21213.06 B21213.14 B21213.22
D-Metionina ≥99%
D-Metionina
Purity: 99% CAS No.: 348-67-4 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722293 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: -23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00002622
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002622
Núm. CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Índice Merck: 13,06004