L-Metionina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166160250 166161000 166160025 166165000
ACRO166160250EA 38 EUR
ACRO166160250 ACRO166161000 ACRO166160025 ACRO166165000
L-Metionina 98+%
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.4 %
TLC ≤0.5 % of any individual impurity
pH 5.5 to 6.5 (1 % in water)
Specific optical rotation +22.4° to +24.7° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (on dried basis)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm