L-Metionina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
A10318.0E A10318.22 A10318.36
A10318.0EEA 1110 EUR
A10318.0E A10318.22 A10318.36
L-Metionina ≥98%
L-Metionina
Purity: 98+% CAS No.: 63-68-3 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1722294 Merck Reference: 14,5975 Optical Rotation: +23° (c=2 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00063097
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004