L-Metionina
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 71.6 EUR
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Metionina
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 136
Densidad: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004