L-Metionina ≥99%, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05707.1000 1.05707.9010
1.05707.1000EA 500 EUR
1.05707.1000 1.05707.9010
L-Metionina ≥99%, Millipore®
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 136
Densidad: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HClO4-titration) 99% min
Ammonium (NH4) 0.01% max
Appearance Passes test
Appearance of solution (0.5mol/L, HCl 1mol/L) Passes test
Arsenic (As) 0.0005% max
Calcium (Ca) 0.001% max
Chloride (Cl) 0.02% max
Cobalt (Co) 0.0005% max
Foreign amino acids 0.3% max
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) Passes test
Iron (Fe) 0.0005% max
Loss on drying [105°, 3 hr) 0..3% max
Magnesium (Mg) 0.0005% max
Other ninhydrine positive substances (as glycine) 0.1% max
Potassium (K) 0.0005% max
Sodium (Na) 0.005% max
Specific rotation ([a]20/D, 5%, in 1N HCl) +22.5-+23.5°
Sulfate (SO4) 0.01% max
UV Absorption (260nm, 0.5mol/L, 1cm, HCl 1mol/L) 0.5 max
UV Absorption (280nm, 0.5mol/L, 1cm, HCl 1mol/L) 0.2 max
Zinc (Zn) 0.0005% max