L-Metionina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 30.8 EUR
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Metionina para síntesis, Sigma-Aldrich®
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 136
Densidad: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)